Läs mer
Fisherbrand™ Permanenta markörer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Klart
Rött
Svart
Kvantitet:
12-pack
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Fisherbrand™ Permanenta märkpennor skriver på glas, film, trä, plast, metall, gummi och porslin. Perfekt för att markera provpåsar, mikroskop eller fotografiska objektglas, laboratorieglas med mera. Skriv på alla ytor.
- Producera exakta, ultratunna linjer 0,3 mm breda
- Vattentätt och blekbeständigt, permanent bläck torkar nästan omedelbart
- En lufttät ringförslutning förhindrar uttorkning och säkerställer omedelbar skrivning även efter långvarig förvaring
- Unikt långa ben i rostfritt stål möjliggör exakt skrivning i ett begränsat utrymme
Beställningsinfo
Blandat innehåller sex ogenomskinliga svarta, två levande röda, två blå och två gröna pennor
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | 0,3 mm Ultra Fin |
| Produkttyp | Permanent penna |
| Färg | Blått |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Perfekta märkningspennor för laboratorieprover, objektglas, fotografiska objektglas, glas- och plastbägare och plastprovpåsar |
| Kvantitet | 6-pack |
| Bredd (metrisk) linje | 0.3 mm |