Läs mer
Fisherbrand™ Permanenta markörer
Produktkod. 11774386 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Klart
Rött
Svart
Kvantitet:
12-pack
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11774386
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skriv på alla ytor
Fisherbrand™ Permanenta märkpennor skriver på glas, film, trä, plast, metall, gummi och porslin. Perfekt för att markera provpåsar, mikroskop eller fotografiska objektglas, laboratorieglas med mera. Skriv på alla ytor.
  • Producera exakta, ultratunna linjer 0,3 mm breda
  • Vattentätt och blekbeständigt, permanent bläck torkar nästan omedelbart
  • En lufttät ringförslutning förhindrar uttorkning och säkerställer omedelbar skrivning även efter långvarig förvaring
  • Unikt långa ben i rostfritt stål möjliggör exakt skrivning i ett begränsat utrymme
Beställningsinfo
Blandat innehåller sex ogenomskinliga svarta, två levande röda, två blå och två gröna pennor
Specifikationer
Tipsstil 0,3 mm Ultra Fin
Produkttyp Permanent penna
Färg Klart
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Perfekta märkningspennor för laboratorieprover, objektglas, fotografiska objektglas, glas- och plastbägare och plastprovpåsar
Kvantitet 6-pack
Bredd (metrisk) linje 0.3 mm