Läs mer
Fisherbrand™ Permanenta markörer
Produktkod. p-3205440 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Klart
Rött
Svart
Kvantitet:
12-pack
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
17377629 Diverse 12-pack -
11744386 Svart 6-pack Paket med 6
11774386 Klart 6-pack Paket med 6
11764386 Blått 6-pack Paket med 6
11754386 Rött 6-pack Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17377629 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 6101923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skriv på alla ytor
Fisherbrand™ Permanenta märkpennor skriver på glas, film, trä, plast, metall, gummi och porslin. Perfekt för att markera provpåsar, mikroskop eller fotografiska objektglas, laboratorieglas med mera. Skriv på alla ytor.
  • Produce precise, ultrathin lines 0.3mm wide
  • Waterproof and fadeproof, permanent ink dries almost instantly
  • An airtight ring seal cap prevents dry-out and ensures instant writing even after lengthy storage
  • Unique stainless-steel long leg allows precise writing in a confined space
Beställningsinfo
Blandat innehåller sex ogenomskinliga svarta, två levande röda, två blå och två gröna pennor
Specifikationer
Tipsstil 0.3 mm Ultra Fine
Produkttyp Permanent Pen
Färg Diverse
Material Stainless Steel
Inkluderar Six opaque black, two vivid red, two blue, and two green pens with seal cap
För användning med (applikation) Perfect marking pens for lab samples, microscope slides, photographic slides, glass and plastic beakers, and plastic sample bags
Kvantitet 12-pack
Bredd (metrisk) linje 0.3 mm