Läs mer
Fisherbrand™ Petri rätter specialitet
Produktkod. 17824738 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Deep Dish
Storlek:
100 x 25 mm
Produktkod. Typ Storlek
17824738 Deep Dish 100 x 25 mm
1 options
Produktkod. 17824738
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flera storlekar och stilar för olika applikationer
  • Alla rätter tillverkade av jungfrulig medicinsk polystyren
  • Alla rätter steriliserade med e-beam sterilisering
  • Petriskålar i djup stil tillgängliga - designade för ökade mediavolymer, vilket möjliggör längre odlingstider
  • Kontaktplattor tillgängliga för insamling i miljöer där kontakt krävs för att ta provet
  • Bekväm förpackning i lättöppna ärmar
  • 25 ärmar/Cs
Specifikationer
Förslutningstyp Staplingsbar
Bottenform Plan
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Deep Dish
Kanter Upphöjd ås
Förpackning 13/Sleeve, 25 Sleeves/Cs.
Storlek 100 x 25 mm
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 100 mm