Läs mer
Fisherbrand™ pH-testpappersrullar
Produktkod. 17785738 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
0 till 14
Kvantitet:
100 tester per rullning, totalt 700; Set av varje pH-spisdispenser (7)
Produktkod. pH-intervall Kvantitet
17785738 0 till 14 100 tester per rullning, totalt 700; Set av varje pH-spisdispenser (7)
1 options
Produktkod. 17785738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    793.80 SEK
    336.49 SEK / Paket med 700
    Save 457.31 SEK
    57% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Allmänna pH-papper i effektiva 15 fot rullar
  • Bekväm dispenser låter dig välja rätt mängd pH-papper för varje applikation
  • Lätt att —använda Doppa papper i lösning som ska testas och matcha till färgkartan omedelbart
  • Mycket noggrann och väl lämpad för de flesta applikationer
  • Varje SKU är förpackad i en låda med fem dispensrar av klar plast
  • Katt. nr. 13-640-507 är ett testset för pH-papper som inkluderar krympförpackat paket med sju dispensrar (en av varje SKU)
Beställningsinfo
15 fot Roll ger cirka 100 tester.
Specifikationer
pH-intervall 0 till 14
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Bekväm dispenser gör det möjligt att välja rätt mängd pH-papper för varje applikation, mycket exakt och väl lämpad för de flesta applikationer
Inkluderar 13640500, 13640501, 13640502, 13640503, 13640504, 13640505, 13640506
Kvantitet 100 tester per rullning, totalt 700; Set av varje pH-spisdispenser (7)
Förvaringskrav Rumstemperatur
Typ pH-testpapper