Läs mer
Fisherbrand™ Pipetkontrollfyllare
Produktkod. 15219805 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med:
Utblåsningspipett, plastpipett, glaspipett
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
15219805 Utblåsningspipett, plastpipett, glaspipett Varje
1 options
Produktkod. 15219805
I lager
Lägg i varukorgen
Innehåller
Byte av filter
Hållbar och pålitlig styrenhet med stor kapacitet begränsar överaspiration
  • Fungerar med både glas- och plastpipetter från 0,1 till 100mL
  • Utblåsningslampa för användning med utblåsningspipetter
  • Hydrofobt membranfilter minskar penetration av vätskor
  • Tillåter aspiration upp till 50mL med en kompression
  • Fyllningshastigheten varieras kontinuerligt med pipetteringsspaken
  • Spak ger enkel urladdning
  • Ventilsystemet är utformat så att flödeshastigheten inte påverkar noggrannheten
  • Kemikaliebeständig
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med Utblåsningspipett, plastpipett, glaspipett
För användning med (utrustning) Plast- eller glaspipetter