Läs mer
Fisherbrand™ Plast fogklämmor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
Fogstorlek 29
Färg:
Rött
Beskrivning
Tillverkad av plast för användning på vanliga koniska glasfogar
- Färgkodad för enkel storleksidentifiering
- Korroderar inte
- Kommer inte att repa glaset
- Tål temperaturer upp till 150 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Ledklämma |
| Material | Plast |
| Storlek | Fogstorlek 29 |
| Färg | Rött |