Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara HD Biohazard avfallspåsar
Produktkod. 18316513 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Naturlig
Rensa med rött tryck
Röd med svart tryck
Mått (L x B):
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
24 x 36 tum. (61 x 91 cm)
25 x 35 tum. (64 x 89 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
30 x 33 tum. (76 x 84 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
48 x 38 tum. (122 x 97 cm)
Tjocklek:
1,50 mil
4 mil
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 18316513
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Autoklaverbara biofarliga påsar av polyeten säkerställer säker hantering och bortskaffande av biologiskt farligt avfall.
Autoklaverbara biofarliga påsar av polyeten för att säkerställa säker hantering och bortskaffande av biologiskt farligt avfall.
  • Alla påsar levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande förslutningar förutom 1,5 mil tjocka enkla klara påsar
  • Polyeten
  • Temperaturområde 260 °F
  • Finns i 4 färger/stilar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA, 29 CFR1910.1030
Förslutningstyp Elastisk
Färg Röd med svart tryck
Mått (L x B) 36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
Längd (metrisk) 91 cm
Bredd (metrisk) 61 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Tryckt på engelska och spanska
Bredd (engelska) 24 tum
Längd (engelska) 36 tum.
Tjocklek 4 mil
Material Polyeten
Produkttyp Autoklaverbara väskor
Temperatur (metrisk) 127 °C