Beskrivning
Autoklaverbara biofarliga påsar av polyeten för att säkerställa säker hantering och bortskaffande av biologiskt farligt avfall.
- Alla påsar levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande förslutningar förutom 1,5 mil tjocka enkla klara påsar
- Polyeten
- Temperaturområde 260 °F
- Finns i 4 färger/stilar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Rensa med rött tryck |
| Mått (L x B) | 24 x 12 tum. (61 x 30 cm) |
| Längd (metrisk) | 61 cm |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Tryckt på engelska och spanska |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (engelska) | 24 tum |
| Visa mer |