Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara HD Biohazard avfallspåsar
Produktkod. 18376513 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Klart
Naturlig
Rensa med rött tryck
Röd med svart tryck
Mått (L x B):
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
24 x 36 tum. (61 x 91 cm)
25 x 35 tum. (64 x 89 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
30 x 33 tum. (76 x 84 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
48 x 38 tum. (122 x 97 cm)
Tjocklek:
1,50 mil
4 mil
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Tjocklek Förpackningsstorlek
18376513 Röd med svart tryck 12 x 8 tum. (30 x 20 cm) 1,50 mil -
15386433 Naturlig 24 x 12 tum. (61 x 30 cm) 1,50 mil Paket med 200
16235040 Naturlig 24 x 36 tum. (61 x 91 cm) 1,50 mil -
18346523 Rensa med rött tryck 12 x 8 tum. (30 x 20 cm) 1,50 mil -
18396533 Rensa med rött tryck 36 x 24 tum. (91 x 61 cm) 1,50 mil -
18366533 Rensa med rött tryck 24 x 12 tum. (61 x 30 cm) 1,50 mil -
18366513 Rensa med rött tryck 30 x 24 tum (76 x 61 cm) 1,50 mil -
18376523 Röd med svart tryck 19 x 14 tum. (48 x 36 cm) 1,50 mil -
17841772 Röd med svart tryck 23 x 19 tum. (58 x 48 cm) 1,50 mil -
18396523 Röd med svart tryck 25 x 35 tum. (64 x 89 cm) 1,50 mil -
18386513 Röd med svart tryck 30 x 33 tum. (76 x 84 cm) 1,50 mil -
18316513 Röd med svart tryck 36 x 24 tum. (91 x 61 cm) 4 mil -
18346533 Klart 36 x 24 tum. (91 x 61 cm) 4 mil -
18346513 Klart 30 x 24 tum (76 x 61 cm) 1,50 mil -
18548056 Röd med svart tryck 48 x 38 tum. (122 x 97 cm) 1,50 mil -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 18376513
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbara biofarliga påsar av polyeten säkerställer säker hantering och bortskaffande av biologiskt farligt avfall.
Autoklaverbara biofarliga påsar av polyeten för att säkerställa säker hantering och bortskaffande av biologiskt farligt avfall.
  • Alla påsar levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande förslutningar förutom 1,5 mil tjocka enkla klara påsar
  • Polyeten
  • Temperaturområde 260 °F
  • Finns i 4 färger/stilar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA, 29 CFR1910.1030
Förslutningstyp Elastisk
Färg Röd med svart tryck
Mått (L x B) 12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 20 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Tryckt på engelska och spanska
Bredd (engelska) 8 tum
Längd (engelska) 30,08 cm
Tjocklek 1,50 mil
Material Polyeten
Produkttyp Autoklaverbara väskor
Temperatur (metrisk) 127 °C