Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara HD Biohazard avfallspåsar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Naturlig
Rensa med rött tryck
Röd med svart tryck
Mått (L x B):
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
24 x 36 tum. (61 x 91 cm)
25 x 35 tum. (64 x 89 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
30 x 33 tum. (76 x 84 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
48 x 38 tum. (122 x 97 cm)
Tjocklek:
1,50 mil
4 mil
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
Autoklaverbara biofarliga påsar av polyeten för att säkerställa säker hantering och bortskaffande av biologiskt farligt avfall.
- Alla påsar levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande förslutningar förutom 1,5 mil tjocka enkla klara påsar
- Polyeten
- Temperaturområde 260 °F
- Finns i 4 färger/stilar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Röd med svart tryck |
| Mått (L x B) | 30 x 33 tum. (76 x 84 cm) |
| Längd (metrisk) | 76 cm |
| Bredd (metrisk) | 84 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Tryckt på engelska och spanska |
| Bredd (engelska) | 33 tum |
| Längd (engelska) | 30 tum |
| Visa mer |