Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara HD Biohazard avfallspåsar
Produktkod. p-31649 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Naturlig
Rensa med rött tryck
Röd med svart tryck
Mått (L x B):
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
24 x 36 tum. (61 x 91 cm)
25 x 35 tum. (64 x 89 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
30 x 33 tum. (76 x 84 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
48 x 38 tum. (122 x 97 cm)
Tjocklek:
1,50 mil
4 mil
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 15386433
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Autoklaverbara biofarliga påsar av polyeten säkerställer säker hantering och bortskaffande av biologiskt farligt avfall.
Autoklaverbara biofarliga påsar av polyeten för att säkerställa säker hantering och bortskaffande av biologiskt farligt avfall.
  • Alla påsar levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande förslutningar förutom 1,5 mil tjocka enkla klara påsar
  • Polyeten
  • Temperaturområde 260 °F
  • Finns i 4 färger/stilar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D1709-85
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Naturlig
Mått (L x B) 24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
Längd (metrisk) 61 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (engelska) 30,08 cm
Längd (engelska) 24 tum
Tjocklek 1,50 mil
Material Polyeten
Produkttyp Autoklaverbara väskor
Temperatur (metrisk) 127 °C