Beskrivning
Stark och läckagebeständig
- Tryckt med biohazard-symbol och text på engelska och spanska
- Levereras med knytbandsstängning
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Twist Tie |
| Färg | Rensa med rött tryck |
| Mått (L x B) | 36 x 24 tum. (91 x 61 cm) |
| Längd (metrisk) | 91 cm |
| Bredd (metrisk) | 61 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Biohazard-symbol och text på engelska och spanska |
| Bredd (engelska) | 24 tum |
| Längd (engelska) | 36 tum. |
| Tjocklek | 1,50 mil |
| Visa mer |