Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara HD Biohazard avfallspåsar
Produktkod. 18588056 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Rensa med rött tryck
Röd med svart tryck
Mått (L x B):
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
Tjocklek:
1,25 mil
1,50 mil
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Tjocklek
18588056 Röd med svart tryck 12 x 8 tum. (30 x 20 cm) 1,25 mil
18356513 Rensa med rött tryck 30 x 24 tum (76 x 61 cm) 1,50 mil
18568056 Rensa med rött tryck 24 x 12 tum. (61 x 30 cm) 1,50 mil
18376533 Rensa med rött tryck 36 x 24 tum. (91 x 61 cm) 1,50 mil
18336513 Röd med svart tryck 23 x 19 tum. (58 x 48 cm) 1,25 mil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 18588056
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stark och läckagebeständig
  • Tryckt med biohazard-symbol och text på engelska och spanska
  • Levereras med knytbandsstängning
Specifikationer
Förslutningstyp Twist Tie
Färg Röd med svart tryck
Mått (L x B) 12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 20 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Biohazard-symbol och text på engelska och spanska
Bredd (engelska) 8 tum
Längd (engelska) 30,08 cm
Tjocklek 1,25 mil
Material Polyeten