Läs mer
Fisherbrand™ Behållare med gångjärn i polyeten
Produktkod. 17831537 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Höjd (engelska):
0,5 tum
Produktkod. Höjd (engelska)
17831537 0,5 tum
1 options
Produktkod. 17831537
Säker snäppstängning med gångjärnsförsett lock eliminerar tappade lock.
  • Behållare erbjuder luft- och fuktmotstånd mot innehållet
  • Tillverkad av flexibelt polyetenharts
  • Perfekt att använda nästan var som helst
Specifikationer
Material Polyetenharts
Kapacitet (engelska) 0,25 oz.
Kapacitet (metrisk) 7.4 mL
Förslutningstyp Snap Cap
Höjd (engelska) 0,5 tum