Läs mer
Fisherbrand™ Provflaskor av polyeten med gångjärnsförsedd lock
Produktkod. 16428115 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 ml
7 ml
Diameter (engelska) Yttre:
0,5 tum
0,86 tum.
Volym (engelska):
1 dr.
2,75 dr.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (engelska) Yttre Volym (engelska)
16428115 2,5 ml 0,5 tum 1 dr.
17206904 7 ml 0,86 tum. 2,75 dr.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16428115
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För allmänt bruk.
  • Slitstark, lätt polyeten
  • Okrossbar
  • Tål temperaturer till 80 °C (176 °F)
  • Snap-top gångjärnslock kan inte förloras och ger en tät friktionspassning
Specifikationer
Beskrivning Flaska, prov LDPE 2,5mL
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
Material LDPE, Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 2,5 ml
För användning med (applikation) Allmän användning
Graderad Nej
Höjd (engelska) 1,24 tum.
Inkluderar Gångjärnsmössa
nr per ärende 100
Temperaturområde (engelska) 176 °F
Temperaturområde (metriskt) 80 °C
Volym (engelska) 1 dr.
Volym (metrisk) Totalt 2.5 mL
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Snäpplock, inskjutbart gångjärnslock
Kvantitet 100/Cs.
Tjocklek (metrisk) 1 mm (vägg)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Höjd (metrisk) 31.5 mm
Produkttyp Flaska