Läs mer
Fisherbrand™ Graderade cylindrar av polymetylpenten
Handla allt Fisherbrand Produkter
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 8
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivning
Kalibrerad för att innehålla/att leverera vid 20 °C
- Transparent cylinders with large molded-in graduations
- Easy to read
- Large rounded bases ribbed for reinforcement and stability
- Generous pour spout; 10mL size has a conical top for easier filling and pouring
- Non-wetting
- Chemical, heat and impact resistant
- Window-clear
Specifikationer
Specifikationer
| Examen | 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Indelning | 1mL |
| Bastyp | Circular |
| Typ | Graduated Cylinder |