Läs mer
Fisherbrand™ Graderade cylindrar av polymetylpenten
Produktkod. 11977874 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11977874 1000 mL 10 mL Paket med 6
11947874 2000 mL 20 mL Paket med 4
11917894 - 1 mL Paket med 18
11977884 100 mL 1 mL Paket med 12
11987884 250 mL 2 mL Paket med 12
11917884 500 mL 5 mL Paket med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11977874
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att innehålla/att leverera vid 20 °C
Kalibrerad för att innehålla/att leverera vid 20 °C
  • Transparenta cylindrar med stora ingjutna graderingar
  • Lätt att läsa
  • Stora rundade baser räfflade för förstärkning och stabilitet
  • Generös hällpip; 10mL storlek har en konisk topp för enklare fyllning och hällning
  • Icke-vätande
  • Kemikalie-, värme- och slagtålig
  • Fönsterklart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PMP
Kalibrering Att innehålla, att leverera
Examen 10 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 10mL
Bastyp Cirkulär
Produkttyp Graderad cylinder