Läs mer
Fisherbrand™ Graderade cylindrar av polymetylpenten
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3218945 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 8
Produktkod. 11947874
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att innehålla/att leverera vid 20 °C
Kalibrerad för att innehålla/att leverera vid 20 °C
  • Transparenta cylindrar med stora ingjutna graderingar
  • Lätt att läsa
  • Stora rundade baser räfflade för förstärkning och stabilitet
  • Generös hällpip; 10mL storlek har en konisk topp för enklare fyllning och hällning
  • Icke-vätande
  • Kemikalie-, värme- och slagtålig
  • Fönsterklart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material PMP
Kalibrering Att innehålla, att leverera
Examen 20 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 20mL
Bastyp Cirkulär
Typ Graderad cylinder