Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara avfallspåsar: Vanliga
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Rött
Mått (L x B):
10 x 10 tum.
10 x 15 tum. (25 x 38 cm)
12 x 10 tum (30 x 25 cm)
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
35 x 25 tum. (89 x 64 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
48 x 37 tum. (122 x 94 cm)
Kapacitet (engelska):
1 till 2 gal.
12 till 14 gal.
13 till 16 gal.
2 till 3 gal.
3 till 4 gal.
44 gal.
7 till 10 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
Enkla väskor
- Maximal temperatur, 140 °C (285 °F); för användning vid 134 °C (274 °F)
- 2 mil tjock
- Levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande stängningar
Uppfyllande
Grafik på tryckta stilar överensstämmer med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Kapacitet (engelska) | 13 till 16 gal. |
| Färg | Rött |
| Mått (L x B) | 35 x 25 tum. (89 x 64 cm) |
| Längd (metrisk) | 89 cm |
| Bredd (metrisk) | 64 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (engelska) | 25 tum |
| Längd (engelska) | 35 tum |
| Visa mer |