Läs mer
Fisherbrand™ Autoklaverbara avfallspåsar: Vanliga
Produktkod. 13489566 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Klart
Rött
Mått (L x B):
10 x 10 tum.
10 x 15 tum. (25 x 38 cm)
12 x 10 tum (30 x 25 cm)
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
19 x 14 tum. (48 x 36 cm)
23 x 19 tum. (58 x 48 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
35 x 25 tum. (89 x 64 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
48 x 37 tum. (122 x 94 cm)
Kapacitet (engelska):
1 till 2 gal.
12 till 14 gal.
13 till 16 gal.
2 till 3 gal.
3 till 4 gal.
44 gal.
7 till 10 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Kapacitet (engelska) unitSize
13489566 Klart 12 x 8 tum. (30 x 20 cm) 1 till 2 gal. -
18306543 Klart 10 x 10 tum. 1 till 2 gal. -
18326523 Klart 12 x 10 tum (30 x 25 cm) 1 till 2 gal. -
18336523 Klart 10 x 15 tum. (25 x 38 cm) 1 till 2 gal. -
13499566 Klart 24 x 12 tum. (61 x 30 cm) 2 till 3 gal. -
16418115 Klart 30 x 24 tum (76 x 61 cm) 12 till 14 gal. Paket med 200
13419576 Klart 36 x 24 tum. (91 x 61 cm) 13 till 16 gal. -
16424520 Rött 12 x 8 tum. (30 x 20 cm) 1 till 2 gal. Paket med 200
18346503 Rött 19 x 14 tum. (48 x 36 cm) 3 till 4 gal. -
18356503 Rött 23 x 19 tum. (58 x 48 cm) 7 till 10 gal. -
10132688 Rött 35 x 25 tum. (89 x 64 cm) 13 till 16 gal. -
18598056 Rött 48 x 37 tum. (122 x 94 cm) 44 gal. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 13489566
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkel stil (utan tryck).
Enkla väskor
  • Maximal temperatur, 140 °C (285 °F); för användning vid 134 °C (274 °F)
  • 2 mil tjock
  • Levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande stängningar
Uppfyllande
Grafik på tryckta stilar överensstämmer med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA, 29 CFR1910.1030
Förslutningstyp Elastisk
Kapacitet (engelska) 1 till 2 gal.
Färg Klart
Mått (L x B) 12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (metrisk) 20 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (engelska) 8 tum
Längd (engelska) 30,08 cm
Tjocklek 2 mil
Material Polypropen
Temperatur (metrisk) 140 °C