Beskrivning
Enkla väskor
- Maximal temperatur, 140 °C (285 °F); för användning vid 134 °C (274 °F)
- 2 mil tjock
- Levereras med autoklaverbara elastiska ångventilerande stängningar
Uppfyllande
Grafik på tryckta stilar överensstämmer med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Kapacitet (engelska) | 1 till 2 gal. |
| Färg | Klart |
| Mått (L x B) | 10 x 10 tum. |
| Längd (metrisk) | 25 cm |
| Bredd (metrisk) | 25 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Visa mer |