Läs mer
Fisherbrand™ Exsickatorplattor av polypropen
Produktkod. p-32602 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
23,8 cm
Håller:
32
Produktkod. 15981067
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Okrossbar, ekonomisk
  • Utan fötter
  • Ytterkanten är flänsad för att öka styvheten och fördröja glidningen
Beställningsinfo
Tjocklek: 6mm; mitthål: 0,75 tum. (2 cm)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 23,8 cm
Produkttyp Exsickatorplatta
nr per ärende 10
Beskrivning Exsickatorplatta, PP 239mm
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Torkskåp
Håller 32
Färg Vitt
Diameter (engelska) Yttre 9,37 tum