Läs mer
Fisherbrand™ Engångsbägare av polypropen
Produktkod. 17405133 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 17405133
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket resistent mot starka syror, organiska lösningsmedel och andra vanliga laboratoriereagens
Ribbkonstruktion tillåter stapling utan bindning
  • Särskild“ droppfri” läpp
  • Basen gör att bägaren kan sitta plant under användning
  • Graderad i ml och oz.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Mycket resistent mot starka syror, organiska lösningsmedel och andra vanliga laboratoriereagenser
Inkluderar Pip
Ökar 25 mL
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja