Beskrivning
Ribbkonstruktion tillåter stapling utan bindning
- Särskild“ droppfri” läpp
- Basen gör att bägaren kan sitta plant under användning
- Graderad i ml och oz.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Mycket resistent mot starka syror, organiska lösningsmedel och andra vanliga laboratoriereagenser |
| Inkluderar | Pip |
| Ökar | 5 mL |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |