Läs mer
Fisherbrand™ Engångsbägare av polypropen
Product Code. 17455133 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Unit Size:
Paket med 1000
Paket med 25
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
17455133 30 mL -
17445133 15 mL -
17485123 50 mL -
30928568 50 mL Paket med 1000
17435133 100 mL -
17495123 150 mL -
17415133 250 mL -
17405133 400 mL -
17425133 600 mL Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 17455133
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Mycket resistent mot starka syror, organiska lösningsmedel och andra vanliga laboratoriereagens
Ribbkonstruktion tillåter stapling utan bindning
  • Särskild“ droppfri” läpp
  • Basen gör att bägaren kan sitta plant under användning
  • Graderad i ml och oz.
Specifications
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Mycket resistent mot starka syror, organiska lösningsmedel och andra vanliga laboratoriereagenser
Inkluderar Pip
Ökar 5 mL
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja