Läs mer
Fisherbrand™ Engångsbägare av polypropen
Produktkod. 17485123 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 17485123
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket resistent mot starka syror, organiska lösningsmedel och andra vanliga laboratoriereagens
Ribbkonstruktion tillåter stapling utan bindning
  • Särskild“ droppfri” läpp
  • Basen gör att bägaren kan sitta plant under användning
  • Graderad i ml och oz.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Mycket resistent mot starka syror, organiska lösningsmedel och andra vanliga laboratoriereagenser
Inkluderar Pip
Ökar 5 mL
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja