Läs mer
Fisherbrand™ Engångsbägare av polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Ribbkonstruktion tillåter stapling utan bindning
- Särskild“ droppfri” läpp
- Basen gör att bägaren kan sitta plant under användning
- Graderad i ml och oz.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Mycket resistent mot starka syror, organiska lösningsmedel och andra vanliga laboratoriereagenser |
| Inkluderar | Pip |
| Ökar | 5 mL |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |