Läs mer
Fisherbrand™ Behållarlock med graderad polypropen
Produktkod. 11924395 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet unitSize
11924395 Sterila Paket med 500
11974385 Icke-steril Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11924395
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För graderade polypropenbehållare 14-955-101,14-955-103, 14-955-104 och 14-955-106
För användning med följande Fisherbrand Provbehållare:
  • 14-955-101, -103 (4,5 oz.)
  • 14-955-104, -106 (8 oz.)
Specifikationer
Produkttyp Lock
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (utrustning) Graderade behållare av polypropen
Antal per förpackning 500/Pk.