Läs mer
Fisherbrand™ Behållarlock med graderad polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lock |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med (utrustning) | Graderade behållare av polypropen |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |