Läs mer
Fisherbrand™ Graderade cylindrar av polypropen
Produktkod. 11937874 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11937874 1000 mL 10 mL Paket med 4
11967884 50 mL 1 mL Paket med 12
11947884 10 mL 0.2 mL Paket med 12
11957884 25 mL 0.5 mL Paket med 12
11997874 100 mL 1 mL Paket med 8
11907884 250 mL 2 mL Paket med 8
11967874 500 mL 5 mL Paket med 6
11927874 2000 mL 20 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11937874
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrerad för att innehålla/att leverera vid 20 °C.
Kalibrerad för att innehålla/att leverera vid 20 °C
  • Genomskinliga cylindrar
  • Ingjutna stora, lättlästa graderingar
  • Stor rundad bas ribbad för förstärkning och stabilitet
  • Generös hällpip; 10mL storlek har en konisk topp för enklare fyllning och hällning
  • Icke-vätande
  • Kemikaliebeständiga
  • Kontakt-klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad ASTM
Kalibrering Att innehålla, att leverera
Examen 10 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 10mL
Bastyp Cirkulär
Produkttyp Graderad cylinder