Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM |
| Kalibrering | Att innehålla, att leverera |
| Examen | 5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Indelning | 5mL |
| Form | Rund |
| Bastyp | Cirkulär |
| Typ | Graderad cylinder |