Läs mer
Fisherbrand™ Graderade provbehållare av polypropen
Produktkod. 11769378 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
133 ml
148 ml
237 ml
Kapacitet (engelska):
4,5 oz.
5 oz.
8 oz.
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förslutning ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kapacitet (engelska) Sterilitet Förslutning ingår unitSize
11769378 133 ml 4,5 oz. Sterila Nej Paket med 500
11779378 148 ml 5 oz. Sterila Ja Paket med 100
11964395 133 ml 4,5 oz. Icke-steril Ja Paket med 500
11789378 237 ml 8 oz. Sterila Nej Paket med 500
11799378 237 ml 8 oz. Sterila Ja Paket med 100
11984375 237 ml 8 oz. Icke-steril Nej Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11769378
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för provinsamling, transport och förvaring
  • Autoklaveringsbar
  • Graderad
  • Utan lock
Beställningsinfo
Obs: Sterila behållare med lock är individuellt förpackade och är sterila inuti behållaren. Icke-sterila och sterila behållare utan lock bulkförpackas.
Specifikationer
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 4,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 133 ml