Läs mer
Fisherbrand™ Graderade provbehållare av polypropen
Produktkod. p-174404 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
133 ml
148 ml
237 ml
Kapacitet (engelska):
4,5 oz.
5 oz.
8 oz.
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förslutning ingår:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 11769378
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för provinsamling, transport och förvaring
  • Autoklaveringsbar
  • Graderad
  • Utan lock
Beställningsinfo
Obs: Sterila behållare med lock är individuellt förpackade och är sterila inuti behållaren. Icke-sterila och sterila behållare utan lock bulkförpackas.
Specifikationer
Förslutning ingår Nej
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 4,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 133 ml