Läs mer
Fisherbrand™ Polypropen Microtiter Rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17157885 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Etiketttyp:
Inget skrivområde
Förpackning:
Robotpaket
Produktkod. Sterilitet Etiketttyp Förpackning
17157885 Icke-steril Inget skrivområde Robotpaket
1 options
Produktkod. 17157885
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ideal for sample dilution and/or mixing prior to transfer into microtiter plates.
Idealisk för provspädning och/eller blandning före överföring till mikrotiterplattor
Även lämplig för HTLV-III-testning, RIA, EIA , PCR, farmaceutisk kvalitetskontroll, provfrysförvaring eller transport av prover och reagens. Välj vanliga rör eller rör med frostat skrivområde.
  • Överlägsen polypropenrör och packningsställ är autoklaverbara och kan frysas till -80 °C
  • Icke-sterila rör är certifierade RNase- och DNase-fria
  • Sterila rör är certifierade RNase-, DNase-, ATP-, DNA- och pyrogenfria
  • Frostade rör har ett skrivområde som sveper runt tubkragen
  • Kapacitet - 1,2 ml
Beställningsinfo
Förpackad i bulk eller i praktiska 8 x 12 kompakta brickförpackningar eller robotställ. Kompakta brickförpackningar Snyggt, smidigt lock skyddar prover och möjliggör stapling; Med pappersrutnät för enkel identifiering av innehållRobotiska ställ Speciellt utformade med 96-brunnars fotavtryck för robotarbetsstationer; Envägs lockdesign med alfanumeriskt rutnät möjliggör enkel providentifiering; Kondensringar inuti locket minimerar korskontaminering; Rör passar i rakt, upprätt läge
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.2 mL
Färg Naturlig
Material Polypropen
För användning med (applikation) HTLV-III-testning, RIA, EIA , PCR, farmaceutisk kvalitetskontroll, provfrysförvaring eller transport av prover och reagens
Etiketttyp Inget skrivområde
Förpackning Robotpaket
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Produkttyp Microtiter Rör