Läs mer
Fisherbrand™ 4-vägskopplingar av polypropenrör
Produktkod. 16670554 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,219 tum.
Höjd (engelska):
1,36 tum.
Total längd (engelska):
1,39 tum.
Bredd (engelska):
0,23 tum
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Höjd (engelska) Total längd (engelska) Bredd (engelska)
16670554 0,219 tum. 1,36 tum. 1,39 tum. 0,23 tum
1 options
Produktkod. 16670554
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket hållbar, autoklaverbar och mycket resistent mot många kemikalier.
  • Utmärkt kemikaliebeständighet
  • 4-vägs slanganslutningar har tandade anslutningsytor för att förhindra att slangen glider
  • Slanganslutningar är gjutna av polypropypen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,219 tum.
Material Polypropen
Total längd (engelska) 1,39 tum.
Total längd (metrisk) 35 mm
För användning med 6mm
Bredd (metrisk) 5.8 mm
Bredd (engelska) 0,23 tum
Form 4-vägs
Höjd (metrisk) 34.5 mm
Höjd (engelska) 1,36 tum.
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 20 psi
Produkttyp Slangkoppling