Läs mer
Fisherbrand™ Antistatiska vågskålar av polystyren
Produktkod. 16572240 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
270 ml
Färg:
Blått
Naturlig
Typ:
Pour Boat
Vägskål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Typ
16572240 270 ml Naturlig Pour Boat
15223638 100 ml Blått Vägskål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ej för användning över 90 °C.
Produktkod. 16572240
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej för användning över 90 °C.
Engångsskålar är idealiska för vägning, dispensering eller förvaring av applikationer
Fisherbrand™ Antistatiska vågskålar av polystyren är fria från föroreningar, antistatiska och biologiskt inerta. Engångsskålar är idealiska för vägning, dispensering eller förvaring av applikationer.
Idealisk för att väga material som påverkas av statisk elektricitet.
  • Motstå utspädda syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
  • Platta bottnar tål att tippa
  • Tillverkad av 12 mil tjock polystyren —20 % tjockare än de flesta rätter på marknaden idag —för bättre styrka, stabilitet och enklare hantering
  • Hällbåtar har en gjuten pip för bekväm hällning och utmatning
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 270 ml
Färg Naturlig
Disponibel För engångsbruk
Material Polystyren
Form Plan
Typ Pour Boat
För användning med (applikation) Idealisk för vägning, dispensering eller förvaring av applikationer
Tjocklek 12 mil
Mått (L x B x H) 4,75 x 7,75 x 1 tum. (120 x 120 x 25,4 mm)
Längd (engelska) 4,75 tum.
Längd (metrisk) 120 mm
Bredd (engelska) 7,75 tum.
Bredd (metrisk) 196 mm
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) inre bas 98 mm
Diameter (metrisk) 98 mm (inre bas)