Läs mer
Fisherbrand™ Antistatiska vågskålar av polystyren
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
270 ml
Färg:
Blått
Naturlig
Typ:
Häll båt
Vägningsfat
Beskrivning
Fisherbrand™ Antistatiska vågskålar av polystyren är fria från föroreningar, antistatiska och biologiskt inerta. Engångsskålar är idealiska för vägning, dispensering eller förvaring av applikationer.
Idealisk för att väga material som påverkas av statisk elektricitet.
- Motstå utspädda syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Platta bottnar tål att tippa
- Tillverkad av 12 mil tjock polystyren —20 % tjockare än de flesta rätter på marknaden idag —för bättre styrka, stabilitet och enklare hantering
- Hällbåtar har en gjuten pip för bekväm hällning och utmatning
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Plan |
| Typ | Vägningsfat |
| För användning med (applikation) | Idealisk för vägning, dispensering eller förvaring av applikationer |
| Tjocklek | 12 mil |
| Mått (L x B x H) | 3,5 x 3,5 x 1 tum. (88,9 x 88,9 x 25,4 mm) |
| Visa mer |