Läs mer
Fisherbrand™ Polystyrenbägare
Produktkod. 11738549 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11738549 20 mL Paket med 500
11748549 50 mL Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11738549
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning som provbehållare
  • 20 ml storlek är användbart vid flamfotometri
  • 5 ml storlek kan användas i atomabsorptionsspektroskopi och flamfotometri
Beställningsinfo
Förpackad i kartongfodral om 100 st.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,67 oz.
Diameter (metrisk) bas 27 mm
Diameter (metrisk) Överst 43 mm
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Material Polystyren
Typ Bägare
Disponibel Engångsbruk