Läs mer
Fisherbrand™ Polyvinyl-Lined Polypropylene Caps
Handla allt Fisherbrand Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Beskrivning | Screw cap |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 576/Cs. |
| Kvantitet | 576/PK. |
| Sterilitet | Sterile |
| Liner material | Polyvinyl |
| Halsfinish | 20-400 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Visa mer |