Läs mer
Fisherbrand™ Porslin Buchner trattar med fasta perforerade plattor
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
För sugfiltreringsapplikationer
- Autoklaveringsbar
- Mycket resistent mot kemiska angrepp
- Utan lock
- Glaserad in- och utsida med undantag av sargen
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 10.5cm |
| Kapacitet (metrisk) | 320 ml |
| Material | Porslin |
| Höjd (metrisk) | 16 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) platta | 100 mm |
| För användning med (applikation) | Sugfiltreringsapplikationer |
| Diameter (metrisk) skiva | 90 mm |
| Inkluderar | Fast perforerad platta |
| Kvantitet | Varje |
| Visa mer |