Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsdegelöverdrag
Produktkod. 13429709 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
40 mm
44 mm
53 mm
60 mm
75 mm
87 mm
99 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Inre:
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Höjd (metrisk):
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tjocklek (metrisk):
1,75 mm
1,9 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,75 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre Höjd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
13429709 44 mm 38 mm 6 mm 1,9 mm Paket med 6
13419709 30 mm 26 mm 5 mm 1,75 mm Paket med 6
13439709 40 mm 34 mm 5,5 mm 1,75 mm Paket med 6
13449709 53 mm 45 mm 7 mm 2,3 mm Paket med 6
13469709 75 mm 66 mm 7 mm 2,5 mm Paket med 6
13459709 60 mm 54 mm 7 mm 2,5 mm Paket med 6
13479709 87 mm 77 mm 8 mm 2,75 mm Paket med 6
13499709 115 mm 105 mm 9 mm 3 mm Paket med 6
13489709 99 mm 90 mm 8 mm 2,75 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 13429709
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar.
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta
  • Med perforerat handtag
  • Rekommenderas starkt att uppvärmnings- och kylhastigheter inte överstiger 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Specifikationer
Beskrivning Med perforerat handtag
Diameter (metrisk) Inre 38 mm
Material Porslin
Avsluta Glaserade
För användning med (applikation) Använd med Fisherbrand hög och bred form porslinsdegel
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 1,9 mm
Vikt (metrisk) 14g
Diameter (metrisk) Yttre 44 mm
Höjd (metrisk) 6 mm
Produkttyp Degellock