Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsdegelöverdrag
Produktkod. 13439709 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
40 mm
44 mm
53 mm
60 mm
75 mm
87 mm
99 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Inre:
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Höjd (metrisk):
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tjocklek (metrisk):
1,75 mm
1,9 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,75 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre Höjd (metrisk) Tjocklek (metrisk) unitSize
13439709 40 mm 34 mm 5,5 mm 1,75 mm Paket med 6
13419709 30 mm 26 mm 5 mm 1,75 mm Paket med 6
13429709 44 mm 38 mm 6 mm 1,9 mm Paket med 6
13449709 53 mm 45 mm 7 mm 2,3 mm Paket med 6
13469709 75 mm 66 mm 7 mm 2,5 mm Paket med 6
13459709 60 mm 54 mm 7 mm 2,5 mm Paket med 6
13479709 87 mm 77 mm 8 mm 2,75 mm Paket med 6
13499709 115 mm 105 mm 9 mm 3 mm Paket med 6
13489709 99 mm 90 mm 8 mm 2,75 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 13439709
Only null left
Add to basket
Add to basket
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar.
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta
  • Med perforerat handtag
  • Rekommenderas starkt att uppvärmnings- och kylhastigheter inte överstiger 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Specifications
Beskrivning Med perforerat handtag
Diameter (metrisk) Inre 34 mm
Material Porslin
Avsluta Glaserade
För användning med (applikation) Använd med Fisherbrand hög och bred form porslinsdegel
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 1,75 mm
Vikt (metrisk) 10g
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (metrisk) 5,5 mm
Produkttyp Degellock