Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsdegelöverdrag
Produktkod. 13469709 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
30mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99mm
115mm
Diameter (metrisk) Inre:
26mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90mm
105mm
Höjd (metrisk):
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
Tjocklek (metrisk):
1.75mm
1.9mm
2.3mm
2.5mm
2.75mm
3mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 13469709
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar.
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta
  • Med perforerat handtag
  • Rekommenderas starkt att uppvärmnings- och kylhastigheter inte överstiger 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Specifikationer
Beskrivning Med perforerat handtag
Diameter (metrisk) Inre 66mm
Material Porslin
Avsluta Glaserade
För användning med (applikation) Använd med Fisherbrand hög och bred form porslinsdegel
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 2.5mm
Vikt (metrisk) 40g
Diameter (metrisk) Yttre 75mm
Höjd (metrisk) 7mm
Produkttyp Degellock