Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsdegelöverdrag
Produktkod. 13479709 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
40 mm
44 mm
53 mm
60 mm
75 mm
87 mm
99 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Inre:
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Höjd (metrisk):
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tjocklek (metrisk):
1,75 mm
1,9 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,75 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre Höjd (metrisk) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
13479709 87 mm 77 mm 8 mm 2,75 mm Paket med 6
13419709 30 mm 26 mm 5 mm 1,75 mm Paket med 6
13439709 40 mm 34 mm 5,5 mm 1,75 mm Paket med 6
13429709 44 mm 38 mm 6 mm 1,9 mm Paket med 6
13449709 53 mm 45 mm 7 mm 2,3 mm Paket med 6
13469709 75 mm 66 mm 7 mm 2,5 mm Paket med 6
13459709 60 mm 54 mm 7 mm 2,5 mm Paket med 6
13499709 115 mm 105 mm 9 mm 3 mm Paket med 6
13489709 99 mm 90 mm 8 mm 2,75 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 13479709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1666.73 SEK
    783.44 SEK / Paket med 6
    Save 883.29 SEK
    52% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar.
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar
  • Glaserad in- och utvändigt förutom utvändig bottenyta
  • Med perforerat handtag
  • Rekommenderas starkt att uppvärmnings- och kylhastigheter inte överstiger 200 °C per timme och maximal användningstemperatur på 1100 °C
Especificaciones
Beskrivning Med perforerat handtag
Diameter (metrisk) Inre 77 mm
Material Porslin
Avsluta Glaserade
För användning med (applikation) Använd med Fisherbrand hög och bred form porslinsdegel
Max. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tjocklek (metrisk) 2,75 mm
Vikt (metrisk) 56g
Diameter (metrisk) Yttre 87 mm
Höjd (metrisk) 8 mm
Produkttyp Degellock
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.