Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsdegelöverdrag
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
30mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99mm
115mm
Diameter (metrisk) Inre:
26mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90mm
105mm
Höjd (metrisk):
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
Tjocklek (metrisk):
1.75mm
1.9mm
2.3mm
2.5mm
2.75mm
3mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
För användning med Fisherbrand Hög- och bredformade porslinsdeglar
- Glazed inside and out except for the outside bottom surface
- With perforated handle
- Strongly recommended that heating and cooling rates not exceed 200°C per hour and maximum use temperature of 1100°C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | With Perforated handle |
| Diameter (metrisk) Inre | 90mm |
| Material | Porcelain |
| Avsluta | Glazed |
| För användning med (applikation) | Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1150°C |
| Tjocklek (metrisk) | 2.75mm |
| Vikt (metrisk) | 76g |
| Diameter (metrisk) Yttre | 99mm |
| Höjd (metrisk) | 8mm |
| Visa mer |