Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 120 ml |
| Material | Porslin |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| För användning med (applikation) | Förångningsprocesser och askning |
| Invändig finish | Glaserade |
| Temperaturområde (engelska) | 2102 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 1150 °C |
| Tjocklek | 2.8 mm |
| Visa mer |