Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsavdunstningsskålar
Produktkod. 13479719 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13479719 35 ml Paket med 6
13499719 70 ml Paket med 6
13489719 80 ml Paket med 6
13409729 120 ml -
13419729 150 ml Paket med 6
13439729 250 ml Paket med 6
13429729 1285 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13479719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 SEK
    794.08 SEK / Paket med 6
    Save 1100.92 SEK
    58% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glaserad in- och utvändigt förutom fälg.
Porslinsfat med läpp
  • Rund botten
  • Glaserad in- och utvändigt förutom fälg.
  • Mycket resistent mot kemikalier
  • Tål temperaturer upp till 1150 °C (2102 °F)
  • Utan lock
Specifikationer
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 35 ml
Material Porslin
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
För användning med (applikation) Förångningsprocesser och askning
Invändig finish Glaserade
Temperaturområde (engelska) 2102 °F
Temperaturområde (metriskt) 1150 °C
Tjocklek 1.5 mm
Höjd (metrisk) 24 mm
Höjd (engelska) 0,94 tum
Diameter (engelska) 2,36 tum
Diameter (metrisk) 60 mm