Läs mer
Fisherbrand™ Porslinsavdunstningsskålar
Produktkod. 13489719 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 13489719
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glaserad in- och utvändigt förutom fälg.
Porslinsfat med läpp
  • Rund botten
  • Glaserad in- och utvändigt förutom fälg.
  • Mycket resistent mot kemikalier
  • Tål temperaturer upp till 1150 °C (2102 °F)
  • Utan lock
Specifikationer
Bottenform Rund
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Material Porslin
Form Rund
Typ Förångande skål
För användning med (applikation) Förångningsapplikation
Invändig finish Glaserade
Tjocklek 2.5 mm
Höjd (metrisk) 30 mm
Höjd (engelska) 1,18 tum.
Diameter (engelska) 3,14 tum.
Diameter (metrisk) 80 mm