Läs mer
Fisherbrand™ Pulvertrattar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-129565 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
6,5 cm
7,5 cm
10,5 cm
15 cm
Diameter (metrisk) skaft:
16 mm
21 mm
27 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Höjd (metrisk):
6,6 cm
8,4 cm
10,3 cm
13,7 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 12652435
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Parallella stjälkar minimerar bryggbildning av pulver.
Parallella stjälkar minimerar bryggbildning av pulver
  • Slitstark polypropen
  • Extern ribbning förhindrar luftlås
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 15 cm
Kapacitet (metrisk) 750 ml
Diameter (metrisk) skaft 27 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 13,7 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) skaft 30mm